Läs mer
VACUUBRAND™ VSP3000 Extern vakuumsensor
Produktkod. 10458835 Handla allt Vacuubrand Produkter
:
VSP3000 vakuumsensor
Produktkod. 10458835
Brand: VACUUBRAND™ 20636163
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För DCP3000 Vakuummätare
  • Baserad på värmeledningsförmåga (Pirani) och erbjuder ett brett mätområde från atmosfärstryck ner till 10-3 mbar
  • Tillverkad av plast och keramik med hög kemikaliebeständighet, stänkvattensäker, även för tuffa driftsförhållanden
  • Designad för användning med VACUUBRAND DCP3000 Pirani finvakuummätare Fisher Cat 13-878-320
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vacuubrand Vacuubus VSP3000 Pirani finvakuummätare
Produkttyp Vakuumsensor