Läs mer
VACUUBRAND™ VHCpro Suction Handset
Produktkod. 15293638 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Typ:
VHCpro Suction Handset
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
15293638 VHCpro Suction Handset Varje
1 options
Produktkod. 15293638 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20688061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1872.72 SEK
    1791.60 SEK / Paket med 1
    Save 81.12 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomisk lätt sughandset
  • Autoklavbar vid 121 °C och 2 barer
  • Redo för användning med 2,5 m genomströmnings- och flexibelt silikonrör, adaptrar för graderade, aspirations- och pasteurpipetter, adapter för pipetttoppar, vägghållare för standby-position och klämmor med lim för att styra sugröret snyggt in i biosäkerhetsskåpet
  • Permanent sugläge för kontinuerligt flöde
  • Mekanismen i VHCpro-handsetten är inte i kontakt med förorenade vätskor och möjliggör pålitlig, läckagefri drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ VHCpro Suction Handset