Läs mer
VACUUBRAND™ VHCPro-systemtillbehör - 8-kanals pipettspetsadapter
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med (utrustning):
VHCPro
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar spetsejektor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 8-kanals aspirator |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Svart/Vit |
| Kanaler | 8 |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Aspiration från plattor med flera brunnar |
| För användning med (utrustning) | VHCPro |
| Inkluderar | Endast 8-kanals grenrör |