Läs mer
Branebrutinib, MedChemExpress
Produktkod. 16481016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481016 200 mg -
16477297 5 mg -
16445436 100 mg -
16424588 10 mg 10mg
16440887 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16481016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112161
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Branebrutinib
CAS 1912445-55-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23FN4O2
Kvantitet 200 mg
Synonym BMS-986195
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.96 mM)
LEDER O=C(C1=CC(F)=C(N2C[C@@H](NC(C#CC)=O)CCC2)C3=C1NC(C)=C3C)N
Molekylvikt (g/mol) 370.42
Formel vikt 370.42
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease