Läs mer
Branson Ultrasonics™ Ultraljudsrengöringsbad i CPX-serien
Produktkod. 13403629
Change view
Modell:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Spänning:
230/240 V
Dimensione della confezione:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Spänning Dimensione della confezione
13403629 CPX5800-E 9.5 L 29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum) 230/240 V -
13483609 CPX1800-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum) 230/240 V -
13423619 CPX2800-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum) 230/240 V Varje
13473619 CPX3800-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum) 230/240 V -
13433629 CPX8800-E 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum) 230/240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13403629 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore CPX952539R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27878.56 SEK
    19885.60 SEK / Paket med 1
    Save 7992.96 SEK
    28% Av
Visualizza tutte le promozioni
Beräknad leverans: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Utrusta ditt labb med en klassisk rengöringsmaskin för bänkskivor som erbjuder högteknologisk design, solid konstruktion och tillförlitliga digitala kontroller med effektspårningsfunktioner.
Bransonic CPX ultraljudsbadrengöring har digitala kontroller med effektspårningsfunktioner för att justera för lätt eller tung belastning, hög/låg effektkontroll, avgasning och viloläge.
  • Svepfrekvensen eliminerar stående vågor och skapar jämn kavitation i hela tanken
  • 40kHz robusta industriella givare
  • 99 min. digital timer med kontinuerlig ultraljudsdrift
  • Med inbyggt dräneringsavlopp, tanklock
  • Plastkropp, kemikaliebeständig
Ultrasonic Power Tracking
  • Återställer omedelbart tankens frekvens till dess optimala punkt
  • Styrkretsar spårar aktivt badets driftsfrekvens
  • Levererar orubblig kavitation, jämn aktivitet i badet även när belastningsförhållandena ändras
Avgasning och konditionering av lösningen
  • Kan ställas in upp till 99 minuter
  • Förlängda avgasningsperioder tillåter utöver rengöring tillämpningar som provberedning, vilket inkluderar avgasning av vätskor, blandning och homogenisering, upplösning av fasta ämnen, cellysering och dispergering av partiklar
Hög/låg effektkontroll
  • Tillåter användaren att sänka amplituden av akustisk energi i badet: 100 % kraft till tanken för normala tillämpningar, 70 % effekt för känsliga tillämpningar
  • Hjälper till att undvika skador på komponenter i badet under ultraljudsprocessen
Viloläge
  • En energibesparande funktion
  • När cykeln är klar och inga kontrollknappar vidrörs under 15 minuter, går enheten in i viloläge
  • Om du trycker på valfri knapp på styrenheten startar enheten igen
  • Kontrollerna är placerade ovanför och bakom rengöringstanken i en lättillgänglig kontrolltornspanel och upphöjda över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
Specifica
Visa LCD
Material Plast
Timer 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spänning 230/240 V
Kapacitet (engelska) 2,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Mått (D x B x H) Inredning 29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
För användning med (applikation) Rengöring
Inkluderar Tanklock och dränering
Modell CPX5800-E
Vikt (engelska) 14 lb.
Vikt (metrisk) 6.4 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.