Läs mer
Branson Ultrasonics™ Ultraljudsrengöringsbad i CPX-serien
Click to view available options
Modell:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Spänning:
230/240 V
Unit Size:
Varje
Description
Utrusta ditt labb med en klassisk rengöringsmaskin för bänkskivor som erbjuder högteknologisk design, solid konstruktion och tillförlitliga digitala kontroller med effektspårningsfunktioner.
Bransonic CPX ultraljudsbadrengöring har digitala kontroller med effektspårningsfunktioner för att justera för lätt eller tung belastning, hög/låg effektkontroll, avgasning och viloläge.
- Svepfrekvensen eliminerar stående vågor och skapar jämn kavitation i hela tanken
- 40kHz robusta industriella givare
- 99 min. digital timer med kontinuerlig ultraljudsdrift
- Med inbyggt dräneringsavlopp, tanklock
- Plastkropp, kemikaliebeständig
Ultrasonic Power Tracking
- Återställer omedelbart tankens frekvens till dess optimala punkt
- Styrkretsar spårar aktivt badets driftsfrekvens
- Levererar orubblig kavitation, jämn aktivitet i badet även när belastningsförhållandena ändras
Avgasning och konditionering av lösningen
- Kan ställas in upp till 99 minuter
- Förlängda avgasningsperioder tillåter utöver rengöring tillämpningar som provberedning, vilket inkluderar avgasning av vätskor, blandning och homogenisering, upplösning av fasta ämnen, cellysering och dispergering av partiklar
Hög/låg effektkontroll
- Tillåter användaren att sänka amplituden av akustisk energi i badet: 100 % kraft till tanken för normala tillämpningar, 70 % effekt för känsliga tillämpningar
- Hjälper till att undvika skador på komponenter i badet under ultraljudsprocessen
Viloläge
- En energibesparande funktion
- När cykeln är klar och inga kontrollknappar vidrörs under 15 minuter, går enheten in i viloläge
- Om du trycker på valfri knapp på styrenheten startar enheten igen
- Kontrollerna är placerade ovanför och bakom rengöringstanken i en lättillgänglig kontrolltornspanel och upphöjda över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
Specifications
Specifications
| Visa | LCD |
| Material | Plast |
| Timer | 90 min. |
| Frekvens | 40 kHz |
| Spänning | 230/240 V |
| Kapacitet (engelska) | 1,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5.7 L |
| Mått (D x B x H) Inredning | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum) |
| För användning med (applikation) | Rengöring |
| Inkluderar | Tanklock och dränering |
| Show More |