Läs mer
Branson Ultrasonics™ Ultraljudsrengöringsbad i CPX-serien
Produktkod. 13483609
Change view
Modell:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Spänning:
230/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Spänning Förpackningsstorlek
13483609 CPX1800-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum) 230/240 V -
13423619 CPX2800-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum) 230/240 V Varje
13473619 CPX3800-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum) 230/240 V -
13403629 CPX5800-E 9.5 L 29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum) 230/240 V -
13433629 CPX8800-E 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum) 230/240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13483609 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer CPX952139R
Utrusta ditt labb med en klassisk rengöringsmaskin för bänkskivor som erbjuder högteknologisk design, solid konstruktion och tillförlitliga digitala kontroller med effektspårningsfunktioner.
Bransonic CPX ultraljudsbadrengöring har digitala kontroller med effektspårningsfunktioner för att justera för lätt eller tung belastning, hög/låg effektkontroll, avgasning och viloläge.
  • Svepfrekvensen eliminerar stående vågor och skapar jämn kavitation i hela tanken
  • 40kHz robusta industriella givare
  • 99 min. digital timer med kontinuerlig ultraljudsdrift
  • Med inbyggt dräneringsavlopp, tanklock
  • Plastkropp, kemikaliebeständig
Ultrasonic Power Tracking
  • Återställer omedelbart tankens frekvens till dess optimala punkt
  • Styrkretsar spårar aktivt badets driftsfrekvens
  • Levererar orubblig kavitation, jämn aktivitet i badet även när belastningsförhållandena ändras
Avgasning och konditionering av lösningen
  • Kan ställas in upp till 99 minuter
  • Förlängda avgasningsperioder tillåter utöver rengöring tillämpningar som provberedning, vilket inkluderar avgasning av vätskor, blandning och homogenisering, upplösning av fasta ämnen, cellysering och dispergering av partiklar
Hög/låg effektkontroll
  • Tillåter användaren att sänka amplituden av akustisk energi i badet: 100 % kraft till tanken för normala tillämpningar, 70 % effekt för känsliga tillämpningar
  • Hjälper till att undvika skador på komponenter i badet under ultraljudsprocessen
Viloläge
  • En energibesparande funktion
  • När cykeln är klar och inga kontrollknappar vidrörs under 15 minuter, går enheten in i viloläge
  • Om du trycker på valfri knapp på styrenheten startar enheten igen
  • Kontrollerna är placerade ovanför och bakom rengöringstanken i en lättillgänglig kontrolltornspanel och upphöjda över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
Specifikationer
Visa LCD
Material Plast
Timer 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spänning 230/240 V
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mått (D x B x H) Inredning 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
För användning med (applikation) Rengöring
Inkluderar Tanklock
Modell CPX1800-E
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg