Läs mer
Branson Ultrasonics™ MH-serien uppvärmt ultraljudsrengöringsbad
Produktkod. 13403619
Change view
Modell:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mått (D x B x H) Inredning:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum)
29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum)
Spänning:
230/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Spänning Förpackningsstorlek
13403619 M2800H-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum) 230/240 V Varje
13463609 M1800H-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tum) 230/240 V -
13443619 M3800H-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tum) 230/240 V -
13483619 M5800H-E 9.5 L 29 x 15 x 24 cm (11,5 x 6 x 9,5 tum) 230/240 V Varje
13423629 M8800H-E 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tum) 230/240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13403619 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer CPX952237R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15461.25 SEK
    11472.89 SEK / Paket med 1
    Save 3988.36 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-01-2027
Utrusta ditt labb med en industriklassiker. Branson Ultrasonic Bordsrengöringsmedel erbjuder en solid konstruktion plus en högteknologisk design och kommer att ge dig år av pålitlig användning.
Bransonic MH Series rengöringsmedel är kända för att erbjuda en nivå av precision och tillförlitlighet.
  • Svepfrekvensen eliminerar stående vågor och skapar jämn kavitation i hela tanken
  • 40 kHz robusta industriella givare
  • Kontroller placerade ovanför och bakom rengöringstanken i en lättillgänglig kontrolltornspanel, och upphöjd över tanken för att undvika skador från rengöringslösningar
  • Konstant aktivitet/kraftspårning: Upprätthåller automatiskt ultraljudseffekten genom att justera för ändringar
  • i vätskenivå och temperatur orsakad av lätt/tung belastning
  • Bekvämt inbyggt hällavlopp med 0,5- och 0,75 gal. modeller
  • Tankavlopp med ventiler är inbyggda på modellerna 1,5 gallon och större
  • Plastkropp, kemikaliebeständig
  • Tanklock ingår
Specifikationer
Visa Ingen - Kontrollratt
Material Plast
Timer 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spänning 230/240 V
Kapacitet (engelska) 0,75 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Mått (D x B x H) Inredning 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tum)
Inkluderar Tanklock
Modell M2800H-E
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4.1 kg
Pluggtyp CEE 7/7 (kontinentaleuropeisk)