Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbad, bägare
Produktkod. 10041654
Change view
Kapacitet (engelska):
240 ml.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Material:
Glas
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Kapacitet (metrisk) Material Förpackningsstorlek
10041654 20,28 oz. 600 mL Rostfritt stål Varje
15338644 240 ml. 250 mL Glas Varje
15318644 20,28 oz. 600 mL Glas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10041654 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 000410055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.40 SEK
    723.32 SEK / Paket med 1
    Save 251.08 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
För användning med Bransonic ultraljudsbad
  • Passar alla modeller
  • Finns i glas, rostfritt stål eller polypropen
Specifikationer
Produkttyp Bägare
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Kapacitet (engelska) 20,28 oz.
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengöringsbad för bänkskivor
Material Rostfritt stål