Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, perforerade brickor
Produktkod. 10244584
Kapacitet (metrisk):
2.27 L
3.4 L
6.8 L
11.4 L
25 L
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 3800
Ultraljudsbad, modell 5800
Ultraljudsbad, modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10244584
Brand: Branson Ultrasonics™ 100410166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Branson ultraljudsbad
  • Tillbehör för ultraljudsbänksystem
Specifikationer
Typ Perforerad bricka
Kapacitet (metrisk) 11.4 L
Kapacitet (engelska) 2,5 gal.
För användning med (utrustning) Ultraljudsbad, modell 5800
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 29.2 x 24.1 x 15.2 cm