Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, perforerade brickor
Produktkod. 10633605
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.27 L
3.4 L
25 L
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) För användning med (utrustning) unitSize
10633605 25 L Ultraljudsbad, modell 8800 Varje
10796295 2.27 L Ultraljudsbad, modell 1800 Varje
10644175 3.4 L Ultraljudsbad, modell 2800 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633605 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 100410168
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Branson ultraljudsbad
  • Tillbehör för ultraljudsbänksystem
Specifikationer
Typ Perforerad bricka
Kapacitet (metrisk) 25 L
Kapacitet (engelska) 5,5 gal.
För användning med (utrustning) Ultraljudsbad, modell 8800
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 44.45 x 24.1 x 15.2 cm