Läs mer
Branson Ultrasonics™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, solid insatsbricka
Produktkod. 13403649
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 3800
Ultraljudsbad, modell 5800
Ultraljudsbad, modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) För användning med (utrustning) unitSize
13403649 20.8 L Ultraljudsbad, modell 8800 -
15141615 2.7 L Ultraljudsbad, modell 1800 -
13493629 2.7 L Ultraljudsbad, modell 2800 -
13423639 6.8 L Ultraljudsbad, modell 3800 Varje
13473639 9.4 L Ultraljudsbad, modell 5800 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13403649 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 100410178
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Solid bricka för indirekt rengöringsmetod.
  • Solid bricka för ultraljudsrengörare för att förhindra att delar vidrör tankens botten, rengör även enkelt kasserad smuts från fast bricka
  • Även idealisk för provberedning
Specifikationer
Typ Solid insatsfack
Djup (engelska) 6 tum
Kapacitet (metrisk) 20.8 L
Kapacitet (engelska) 5,5 gal.
Djup (metriskt) 15.24 cm
För användning med (utrustning) Ultraljudsbad, modell 8800
Inkluderar Inbyggt handtag
Längd (engelska) 17,5 tum
Längd (metrisk) 44.45 cm
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 17,5 x 9,5 tum. (44,45 x 24,13 cm)
Bredd (engelska) 9,5 tum
Bredd (metrisk) 24.13 cm