Läs mer
Branson Ultrasonics™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, solid insatsbricka
Kapacitet (metrisk):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 3800
Ultraljudsbad, modell 5800
Ultraljudsbad, modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Solid bricka för ultraljudsrengörare för att förhindra att delar vidrör tankens botten, rengör även enkelt kasserad smuts från fast bricka
- Även idealisk för provberedning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Solid insatsfack |
| Djup (engelska) | 3 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 2.7 L |
| Kapacitet (engelska) | 0,75 gal. |
| Djup (metriskt) | 7.62 cm |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsbad, modell 2800 |
| Inkluderar | Inbyggt handtag |
| Längd (engelska) | 7,5 tum |
| Längd (metrisk) | 19.05 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa mer |