Läs mer
Branson Ultrasonics™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, solid insatsbricka
Produktkod. p-4704581
Kapacitet (metrisk):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, modell 1800
Ultraljudsbad, modell 2800
Ultraljudsbad, modell 3800
Ultraljudsbad, modell 5800
Ultraljudsbad, modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15141615
Brand: Branson Ultrasonics™ 100410170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Solid bricka för indirekt rengöringsmetod.
  • Solid bricka för ultraljudsrengörare för att förhindra att delar vidrör tankens botten, rengör även enkelt kasserad smuts från fast bricka
  • Även idealisk för provberedning
Specifikationer
Typ Solid insatsfack
Djup (engelska) 3 tum
Kapacitet (metrisk) 2.7 L
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Djup (metriskt) 7.62 cm
För användning med (utrustning) Ultraljudsbad, modell 1800
Inkluderar Inbyggt handtag
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 10.79 cm
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 4,25 x 4,25 tum. (10,79 x 10,79 cm)
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 10.79 cm