Läs mer
Branson Ultrasonics™ Microtips för 200 och 400 watt Sonifiers
Produktkod. 10201002
Change view
Volymintervall (metriskt):
0,1 till 10 ml
0,25 till 10 ml
10 till 50 ml
Amplitud:
116 till 494μ m
59,5 till 247μ m
64 till 247μ m
Intensitet:
Hög
Mycket hög
Ultra hög
Tipsstil:
Avsmalnande
Dubbelsteg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Amplitud Intensitet Tipsstil Förpackningsstorlek
10201002 0,25 till 10 ml 116 till 494μ m Ultra hög Avsmalnande Varje
10042313 0,1 till 10 ml 64 till 247μ m Mycket hög Dubbelsteg Varje
10305073 10 till 50 ml 59,5 till 247μ m Hög Avsmalnande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Använd inte utomhus eller vid en effektkontrollinställning högre än 7 på alla Sonifier modeller som spetsar är lätt brytbara.
Produktkod. 10201002 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 101148062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5780.00 SEK
    3994.93 SEK / Paket med 1
    Save 1785.07 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använd inte utomhus eller vid en effektkontrollinställning högre än 7 på alla Sonifier modeller som spetsar är lätt brytbara.
Designad för att behandla prover som finns i kärl med liten diameter med extremt hög intensitet
Välj mellan dubbelsteg eller avsmalnande mikrospetsar
Dubbelsteg Microtips
  • För röda och vita blodkroppar, vävnadsodlingsceller, HELA-celler och celler med låg till medelhög motståndskraft mot brott
  • Består av en koppling och trappstegsspets; skruva direkt i omvandlaren
  • Har en lägre amplitud än avsmalnande spetsar, men kan nå in i mindre dismeterkärl med större djup
  • Bearbeta lösningar ner till 0,5 ml
Avsmalnande Microtips
  • För bearbetning av sporer, svampar, jäst, muskler och bindväv
  • Skruva i standard 0,5 tum steghorn med gängade ändar
Specifikationer
Amplitud 116 till 494μ m
Volymintervall (metriskt) 0,25 till 10 ml
Diameter (engelska) Tips 0,12 tum
Diameter (metrisk) spets 0.3 cm
Material Titan
För användning med (applikation) Idealisk för bearbetning av sporer, svampar, jäst, muskler och bindväv
För användning med (utrustning) 200 och 400 W Sonifier™ cellstörare
Intensitet Ultra hög
Tipsstil Avsmalnande
Produkttyp Avsmalnande Microtip