Läs mer
Branson Ultrasonics™ Microtips för 200 och 400 watt Sonifiers
Beskrivning
Designad för att behandla prover som finns i kärl med liten diameter med extremt hög intensitet
Välj mellan dubbelsteg eller avsmalnande mikrospetsar
Dubbelsteg Microtips
- För röda och vita blodkroppar, vävnadsodlingsceller, HELA-celler och celler med låg till medelhög motståndskraft mot brott
- Består av en koppling och trappstegsspets; skruva direkt i omvandlaren
- Har en lägre amplitud än avsmalnande spetsar, men kan nå in i mindre dismeterkärl med större djup
- Bearbeta lösningar ner till 0,5 ml
- För bearbetning av sporer, svampar, jäst, muskler och bindväv
- Skruva i standard 0,5 tum steghorn med gängade ändar
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 59,5 till 247μ m |
| Produkttyp | Avsmalnande Microtip |
| Volymintervall (metriskt) | 10 till 50 ml |
| Diameter (engelska) Tips | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) spets | 0.65 cm |
| Material | Titan |
| För användning med (applikation) | Idealisk för bearbetning av sporer, svampar, jäst, muskler och bindväv |
| För användning med (utrustning) | 200 och 400 W Sonifier™ cellstörare |
| Intensitet | Hög |
| Tipsstil | Avsmalnande |