Läs mer
Branson Ultrasonics™ Microtips för 200 och 400 watt Sonifiers
Produktkod. p-3205230
Volymintervall (metriskt):
0,1 till 10 ml
0,25 till 10 ml
10 till 50 ml
Amplitud:
116 till 494μ m
59,5 till 247μ m
64 till 247μ m
Intensitet:
Hög
Mycket hög
Ultra hög
Tipsstil:
Avsmalnande
Dubbelsteg
Förpackningsstorlek:
Varje
Använd inte utomhus eller vid en effektkontrollinställning högre än 7 på alla Sonifier modeller som spetsar är lätt brytbara.
Produktkod. 10042313
Brand: Branson Ultrasonics™ 101063212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd inte utomhus eller vid en effektkontrollinställning högre än 7 på alla Sonifier modeller som spetsar är lätt brytbara.
Designad för att behandla prover som finns i kärl med liten diameter med extremt hög intensitet
Välj mellan dubbelsteg eller avsmalnande mikrospetsar
Dubbelsteg Microtips
  • För röda och vita blodkroppar, vävnadsodlingsceller, HELA-celler och celler med låg till medelhög motståndskraft mot brott
  • Består av en koppling och trappstegsspets; skruva direkt i omvandlaren
  • Har en lägre amplitud än avsmalnande spetsar, men kan nå in i mindre dismeterkärl med större djup
  • Bearbeta lösningar ner till 0,5 ml
Avsmalnande Microtips
  • För bearbetning av sporer, svampar, jäst, muskler och bindväv
  • Skruva i standard 0,5 tum steghorn med gängade ändar
Specifikationer
Amplitud 64 till 247μ m
Produkttyp Microtip
Volymintervall (metriskt) 0,1 till 10 ml
Diameter (engelska) Tips 0,12 tum
Diameter (metrisk) spets 0.3 cm
Material Titan
För användning med (applikation) Idealisk för bearbetning av röda och vita blodkroppar, vävnadsodlingsceller, HELA-celler och celler med låg till medelhög motståndskraft mot brott
För användning med (utrustning) 200 och 400 W Sonifier™ cellstörare
Intensitet Mycket hög
Tipsstil Dubbelsteg