Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Ersättning platt spets
Produktkod. 10337832
Change view
För användning med (utrustning):
Sonifier™ cellstörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10337832 Sonifier™ cellstörare Varje
1 options
Produktkod. 10337832 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 101148013
Beräknad leverans: 18-11-2026
Spets för 1/2 in. sond.
Spets att använda som en 1/2-tums sond, utan spetssond som används för att fästa avsmalnande mikrospetsar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sonifier™ cellstörare
Tipsstil Plan
Produkttyp Platt Microtip