Läs mer
Branson Ultrasonics™ Microtips för Sonifiers SLPe, SLPt, 150E och 150T
Volymintervall (metriskt):
10 till 100ml
3 ml eller mindre
3 till 10 ml
5 till 25 ml
Diameter (metrisk):
0,22 cm
0,32 cm
0,48 cm
0,63 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klarar volymer upp till 100 ml
- Arbetslängd: 4 tum.
- Ljudsäker hölje
Beställningsinfo
0,125 tum mikrospets levereras med enheterna på 150 watt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | SLP Microtip |
| Volymintervall (metriskt) | 10 till 100ml |
| Diameter (engelska) | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) | 0,63 cm |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10.16 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för bearbetning av prover till kärl med minsta diameter |
| För användning med (utrustning) | SLPe, SLPt, 150E och 150T Sonifier™ |