Läs mer
Branson Ultrasonics™ Microtips för Sonifiers SLPe, SLPt, 150E och 150T
Produktkod. 12356047
Volymintervall (metriskt):
10 till 100ml
3 ml eller mindre
3 till 10 ml
5 till 25 ml
Diameter (metrisk):
0,22 cm
0,32 cm
0,48 cm
0,63 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12356047
Brand: Branson Ultrasonics™ 1091221182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att bearbeta prover till kärl med minsta diameter.
  • Klarar volymer upp till 100 ml
  • Arbetslängd: 4 tum.
  • Ljudsäker hölje
Beställningsinfo
0,125 tum mikrospets levereras med enheterna på 150 watt
Specifikationer
Produkttyp SLP Microtip
Volymintervall (metriskt) 5 till 25 ml
Diameter (engelska) 0,19 tum
Diameter (metrisk) 0,48 cm
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
För användning med (applikation) Idealisk för bearbetning av prover till kärl med minsta diameter
För användning med (utrustning) SLPe, SLPt, 150E och 150T Sonifier™