Läs mer
Branson Ultrasonics™ Microtips för Sonifiers SLPe, SLPt, 150E och 150T
Produktkod. p-3665707
Volymintervall (metriskt):
10 till 100ml
3 ml eller mindre
3 till 10 ml
5 till 25 ml
Diameter (metrisk):
0.22 cm
0.32 cm
0.48 cm
0.63 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725978
Brand: Branson Ultrasonics™ 1091221064
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att bearbeta prover till kärl med minsta diameter.
  • Klarar volymer upp till 100 ml
  • Arbetslängd: 4 tum.
  • Ljudsäker hölje
Beställningsinfo
0,125 tum mikrospets levereras med enheterna på 150 watt
Specifikationer
Produkttyp SLP Microtip
Volymintervall (metriskt) 10 till 100ml
Diameter (engelska) 0,25 tum
Diameter (metrisk) 0.63 cm
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
För användning med (applikation) Idealisk för bearbetning av prover till kärl med minsta diameter
För användning med (utrustning) SLPe, SLPt, 150E och 150T Sonifier™