Läs mer
Branson Ultrasonics™ Ljudisolerad kapsling
Produktkod. 10468481
Change view
Längd (metrisk):
31,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10468481 31,8 cm Varje
1 options
Produktkod. 10468481 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 101063275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18569.79 SEK
    13576.07 SEK / Paket med 1
    Save 4993.72 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kräver
Adapter 15-335-300 (endast med 150 watt Sonifier )
För användning med Sonifier™ Cellstörare
Minimerar mekaniskt brus som produceras av ultraljudsbehandling.
  • Sänker ljudnivån med 20-25dBA
  • Det robusta skåpet är fodrat med vattentätt, ljuddämpande material som är ogenomträngligt för de flesta lösningar och reagenser och rengör enkelt
  • Genomskinlig dörr möjliggör processvisning
  • Öppnas upptill och nedtill för enkel åtkomst med ett kopphorn eller standardsonder
Beställningsinfo
Inre mått: 10,5L x12,75W x 20,75 tum. H (26,7 x 32,4 x 52,7 cm). Övergripande mått: 12L x 14,5W x 23 tum. H (30,5 x 36,8 x 58,4 cm). Nettovikt: 19,5 lb. (8,8 kg).
Specifikationer
Produkttyp Ljudisolerad kapsling
Mått (L x B x H) 12,5 x 18,5 x 28 tum. (31,8 x 47 x 71,1 cm)
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (metrisk) 71.1 cm
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 31,8 cm
Bredd (engelska) 18,5 tum
Bredd (metrisk) 47 cm
För användning med (applikation) Idealisk för att minimera mekaniska ljudnivåer med 20 till 25dBA producerad av ultraljudsbehandling
För användning med (utrustning) Sonifier™ cellstörare