Läs mer
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Tillbehör till ultraljudsbadkar, lock för bägarens positionering
Produktkod. 15328634
Change view
För användning med (utrustning):
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 1 x 600 mL, passar modell 1800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 250 mL, passar modell 2800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 2800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 3800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 3 x 250 mL, passar modell 3800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 4 x 600 mL, passar modell 5800
Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 6 x 600 mL, passar modell 8800
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15328634 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 3 x 250 mL, passar modell 3800 Varje
15398624 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 250 mL, passar modell 2800 Varje
15338634 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 3800 Varje
15308634 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 2 x 600 mL, passar modell 2800 Varje
15388634 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 4 x 600 mL, passar modell 5800 Varje
13413649 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 6 x 600 mL, passar modell 8800 -
15636458 Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 1 x 600 mL, passar modell 1800 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15328634 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 100032528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.95 SEK
    600.91 SEK / Paket med 1
    Save 217.04 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Branson ultraljudsrengöringsbad
  • Hjälper till att placera bägare säkert i badet
Specifikationer
Typ Bägarens positioneringslock
För användning med (utrustning) Bägare i ultraljudsbänksrengöringsbad, 3 x 250 mL, passar modell 3800
För användning med (applikation) Hjälper till att placera bägare säkert i badet