Läs mer
Brady™ Hänglås i mässing
Produktkod. 11751376
Bredd (metrisk) bygel:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11751376
Brand: Brady™ 805832
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Korrosionsbeständig.
  • Contains precision pin tumbler system
Specifikationer
Produkttyp Brass Padlock
Färg Brass
Material Steel
Beskrivning Brass Padlocks
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 39.00 x 66.00 mm
Höjd (metrisk) 66 mm
Höjd (metrisk) bygel 23.5 mm
Material (bygel) Hardened Steel
Antal pins 5
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 39 mm
Bredd (metrisk) bygel 32,5 mm