Läs mer
Brady™ Hänglås i mässing
Bredd (metrisk) bygel:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hänglås i mässing |
| Alternativt artikelnummer | MÄSSING HÄNGLÅS 50 MM HÅRT ST SHACK 6/PAC |
| Färg | Mässing |
| Material | Stål |
| Beskrivning | Mässingshänglås |
| Diameter (metrisk) bygel | 7.0 mm |
| Mått (L x B) | 49.00 x 73.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 73 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 27.0 mm |
| Material (bygel) | Härdat stål |
| Visa mer |