Läs mer
Brady™ Hänglås i mässing
Produktkod. 15603537
Bredd (metrisk) bygel:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15603537
Brand: Brady™ 805834
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrosionsbeständig.
  • Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Produkttyp Hänglås i mässing
Alternativt artikelnummer MÄSSING HÄNGLÅS 50 MM HÅRT ST SHACK 6/PAC
Färg Mässing
Material Stål
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 7.0 mm
Mått (L x B) 49.00 x 73.00 mm
Höjd (metrisk) 73 mm
Höjd (metrisk) bygel 27.0 mm
Material (bygel) Härdat stål
Antal pins 5
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 49 mm
Bredd (metrisk) bygel 42 mm