Läs mer
Brady™ Hänglås i mässing
Produktkod. 15683527 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk) bygel:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) bygel Antal pins Förpackningsstorlek
15683527 24,5 mm 4 Paket med 6
15693527 32,5 mm 5 Paket med 6
15603537 42 mm 5 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15683527 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805831
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Korrosionsbeständig.
  • Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Produkttyp Hänglås i mässing
Alternativt artikelnummer MÄSSING HÄNGLÅS 30 MM HÅRT ST SHACK 6/PAC
Färg Mässing
Material Stål
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 5 mm
Mått (L x B) 30.00 x 47.00 mm
Höjd (metrisk) 47 mm
Höjd (metrisk) bygel 14.5 mm
Material (bygel) Härdat stål
Antal pins 4
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) bygel 24,5 mm