Läs mer
Brady™ Hänglås i mässing
Bredd (metrisk) bygel:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Contains precision pin tumbler system
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Brass Padlock |
| Färg | Brass |
| Material | Steel |
| Beskrivning | Brass Padlocks |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.5 mm |
| Mått (L x B) | 39.00 x 66.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 66 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 23.5 mm |
| Material (bygel) | Hardened Steel |
| Antal pins | 5 |
| Visa mer |