Läs mer
Brady™ Hänglås i mässing
Produktkod. p-8000066
Bredd (metrisk) bygel:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11741376
Brand: Brady™ 805831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Korrosionsbeständig.
  • Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Produkttyp Hänglås i mässing
Alternativt artikelnummer MÄSSING HÄNGLÅS 30 MM HÅRT ST SHACK 6/PAC
Färg Mässing
Material Stål
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 5 mm
Mått (L x B) 30.00 x 47.00 mm
Höjd (metrisk) 47 mm
Höjd (metrisk) bygel 14.5 mm
Material (bygel) Härdat stål
Antal pins 4
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) bygel 24,5 mm