Läs mer
Fisherbrand™ Meker Steel Bunsen brännare gashuvud
Produktkod. 11759317 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11759317 Stål Varje
1 options
Produktkod. 11759317
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast gasbrännare
Utbytbart perforerat stålhuvud passar på mässingsbas
Specifikationer
Produkttyp Gashuvud
För användning med (utrustning) Meker Burner
Material Stål
Antal per förpackning 1 st.