Läs mer
R&L Enterprises™ Meker Bunsenbrännare i mässing med gaspatron
Produktkod. 12802154 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 g
Förpackningsstorlek:
0.2kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12802154 200 g 0.2kg
1 options
Produktkod. 12802154
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
En utmärkt lösning för uppvärmning, sterilisering och förbränning i laboratoriet. R&L Enterprises™ Meker bunsenbrännare i mässing med gaspatron är designade för användning med gaspatroner för butan/propan.
  • Uppnår temperaturer över 1000 °C
  • Design av gaspatron gör att brännaren kan tas loss och återmonteras så ofta som behövs, vilket gör den enkel att lagra och transportera
  • Helt konstruerad i mässing med ett utbytbart stålperforerat huvud
  • När den används med 220g patronen passar brännaren det 200 mm höga standardstativet
  • Typisk brinntid för 220g-patronen är 2,75 timmar
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
För användning med (utrustning) Gaspatroner för butan/propanblandning
Material Mässing, stål
Kapacitet (metrisk) 200 g
Inkluderar 220 g patron
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butan
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig gas Kategorija 1
Faroangivelser
  • H220-Extremt brandfarlig gas.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P377-Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbon C3-C4