Läs mer
Cole-Parmer™ Klämringsbeslag i mässing
Produktkod. 11805453
Change view
För användning med:
0,125 tum NPT(M)
0,25 tum NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
11805453 0,25 tum NPT(M) Varje
11895443 0,125 tum NPT(M) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11805453 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3141235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Material Mässing
För användning med 0,25 tum NPT(M)
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Kompressionskoppling