Läs mer
Cole-Parmer™ Klämringsbeslag i mässing
Produktkod. p-8006888
För användning med:
0,25 tum NPT(M)
0.125 in. NPT(M)
Förpackningsstorlek
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11895443
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 3141234
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Material Brass
För användning med 0.125 in. NPT(M)
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65°C
Förpackningsmängd 1 Pack
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250°C
Produkttyp Compression Fitting
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.