Läs mer
R&L Enterprises™ Korkborr
Produktkod. 12873952 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 till 18 mm
4 till 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
12873952 4 till 25 mm Varje
12863952 4 till 18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12873952
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borrar effektivt och rent hål i kork. R&L Enterprises™ Korkborrar har ett skärrör monterat med säkerhetsunderfläns i format handtag.
  • Med stång för att rensa hål
  • Tillverkad av mässing
  • Storlekar numrerade i följd från 1 och uppåt i varje set
Specifikationer
Produkttyp Korkborr
Diameter (metrisk) Yttre 4 till 25 mm
Material Mässing