Läs mer
R&L Enterprises™ Korkborr
Produktkod. p-8012534 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Räckvidd: 4 till 18 mm
Räckvidd: 4 till 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12863952
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borrar effektivt och rent hål i kork. R&L Enterprises™ Korkborrar har ett skärrör monterat med säkerhetsunderfläns i format handtag.
  • Med stång för att rensa hål
  • Tillverkad av mässing
  • Storlekar numrerade i följd från 1 och uppåt i varje set
Specifikationer
Typ Räckvidd: 4 till 18 mm
Produkttyp Korkborr
Material Mässing