Läs mer
Witeg™ Korkborrset i mässing
Produktkod. 11807780
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
5 till 11 mm
5 till 18,75 mm
5 till 26,25 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
11807780 5 till 18,75 mm
11887770 5 till 11 mm
11897770 5 till 26,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11807780 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 7 414 303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.64 SEK
    5612.63 SEK / Paket med 1
    Save 1528.01 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Witeg™ Korkborrsats i mässing för dina verktygsbehov.
  • Cork
  • Blås
Specifikationer
Produkttyp Korkborrset
Diameter (metrisk) Yttre 5 till 18,75 mm
Material Blås
Kvantitet 12Pack