Läs mer
Witeg™ Korkborrset i mässing
Produktkod. 11897770
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
5 till 11 mm
5 till 18,75 mm
5 till 26,25 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
11897770 5 till 26,25 mm
11807780 5 till 18,75 mm
11887770 5 till 11 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11897770 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 7 414 305
Beräknad leverans: 17-12-2026
Använd Witeg™ Korkborrsats i mässing för dina verktygsbehov.
  • Kork
  • Mässing
Specifikationer
Produkttyp Korkborrset
Diameter (metrisk) Yttre 5 till 26,25 mm
Material Mässing
Kvantitet 18 förpackning