Läs mer
Witeg™ Mässingskorkborrset
Produktkod. 15829584
Change view
Material:
Blås
Produktkod. Material
15829584 Blås
1 options
Produktkod. 15829584 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 7 414 302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5108.76 SEK
    4015.62 SEK / Paket med 1
    Save 1093.14 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Levereras i ett set om 9 delar.
  • Med handtag
  • Tillverkad av mässing
  • Borrdiametern varierar från 5 till 15 mm
  • 5,0, 6,25, 7,5, 8,75, 10,0, 11,25, 12,5, 13,75 och 15,0 mm
Specifikationer
Produkttyp Korkborrare
Diameter (metrisk) Yttre Från 5 till 15 mm
Material Blås
Inkluderar 9 pjäser