Läs mer
Buerkle™ Doppflaska av glas
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med Easy-Click , säker och praktisk stängning för ett snabbt flaskbyte
- Hög vikt (3,3 kg) för snabb sänkning
- Flaska gjord av transparent glas 1000mL innehåll
- Höjd med handtag 330mm
- Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
- Testad för användning i Ex-skyddszon 0
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Doppflaska |
| Material | Polyamid |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Glasflaska, Lätt-klick-stängning |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Certifikat och efterlevnad | DIN, explosionsgrupper IIA, IIB och IIC, för användning i zon 0 och 1 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 148 mm |
| Höjd (metrisk) | 330 mm |