Läs mer
Brass Foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, 15.2 x 45cm (6.0 x 18 in.), Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Descripción
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Brass |
| Färg | Yellow |
| Namnnotering | alloy 260 |
| Utseende | Yellow foil |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Odör | Odorless |
| Form | Foil |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido