Läs mer
Brass foil, alloy 260, 0.3mm (0.012in) thick
Beskrivning
Brass foil, alloy has a wide range of applications, such as appliance parts, highly formable parts, ammunition components, decorative parts of furniture and cabinets, name plates, engraving plates, overlays, legend plates, lamp fixtures, fasteners, locks, hinges, flashlight shells, connectors, fittings, circuit board relays, electronic components, switches, nuts, bolts, valve stems and valve components, radiator cores and tanks, brackets, frames, fixtures, ornamental works, and used extensively in the musical instrument, electrical equipment, plumbing, central heating, seawater lines and desalination fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brass foil, Alloy 260 |
| Namnnotering | 0.3mm (0.012 in.) thick |
| Kvantitet | 150 x 150 mm |
| Odör | Odorless |
| Form | Foil |
| MDL-nummer | MFCD00171255 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.