Läs mer
Bollé Safety Silium klara skyddsglasögon
Produktkod. 11859913 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Klart, Rök
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
11859913 Klart, Rök Varje
1 options
Produktkod. 11859913 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SILPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.89 SEK
    131.63 SEK / Paket med 1
    Save 47.26 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsglasögon byggda för att kombinera teknik, ergonomi och stil. Silium skyddsglasögon levereras med anti-repor/anti-im linser.
  • Lätt, metall (mässing) ram.
  • 160 % flexibla skalmar.
  • Halkfria tipgrip-tinningar.
  • Justerbar, halkfri bro.
  • Anti-repor beläggning.
  • Anti-dimbeläggning.
  • Finns i klara (SILPSI) eller rök (SILPSF) linser.
  • Antistatiska material.
  • Lämplig optisk kvalitet för kontinuerligt arbete.
  • Linser och ram motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45 m/s.
  • Linser och ram skyddar mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
  • Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc. (maximalt skydd för glasögon).
  • CE certifikat för europeiska standarder finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE certifikat för europeiska standarder finns.
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart, Rök
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Mässing