Läs mer
Gas Arc™ Brass Gas Regulator
Produktkod. 12910840
Encompass
Diameter (metrisk) mätare:
3/8 mm
9,525 x 6,35 mm
9,525 x 9,525 mm
Anslutningstyp:
G3/8 BSP V/H Mässing Utvändig
Kvinna H/H
Kvinna V/H
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12910840
missing translation for 'mfr': Gas Arc™ RSP00121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Anslutningstyp G3/8 BSP V/H Mässing Utvändig
Typ Gas Regulator
För användning med (utrustning) Cylinder
Material Brass
Tryck 300 bar (4350 PSI)
Trådstorlek 1/4 in. NPT Male
Diameter (metrisk) mätare 9,525 x 6,35 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt