Läs mer
Gas Arc™ Brass Gas Regulator
Produktkod. 12920840
Encompass
Diameter (metrisk) mätare:
3/8 mm
9,525 x 6,35 mm
9,525 x 9,525 mm
Anslutningstyp:
G3/8 BSP V/H Mässing Utvändig
Kvinna H/H
Kvinna V/H
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12920840
Brand: Gas Arc™ GCP07006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specifikationer
Anslutningstyp Kvinna H/H
Typ Gas Regulator
För användning med (utrustning) Cylinder
Gaser uppmätt Oxygen
Material Brass
Diameter (metrisk) mätare 9,525 x 6,35 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.