Läs mer
Gas Arc™ Brass Gas Regulator
Diameter (metrisk) mätare:
3/8 mm
9,525 x 6,35 mm
9,525 x 9,525 mm
Anslutningstyp:
—
G3/8 BSP V/H Mässing Utvändig
Kvinna H/H
Kvinna V/H
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | — |
| Typ | Gas Regulator |
| För användning med (utrustning) | Cylinder |
| Material | Brass |
| Diameter (metrisk) mätare | 9,525 x 9,525 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.