Läs mer
Brass gauze, alloy 260, 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brass gauze, Alloy 260 |
| Namnnotering | 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire |
| Kvantitet | 150 x 150 mm |
| Maskstorlek | 100 Mesh |
| Odör | Odorless |
| MDL-nummer | MFCD00171255 |