Läs mer
Brass gauze, alloy 260, 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7059702
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15436825
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045208.GT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brass gauze, Alloy 260
Namnnotering 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire
Kvantitet 150 x 150 mm
Maskstorlek 100 Mesh
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00171255