Läs mer
Buerkle™ Nedsänkningscylinder i mässing
Produktkod. 10719792 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Höjd (metrisk):
300 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10719792 1000 ml 450 mm Varje
16595200 500 ml 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10719792 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53657000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Mässingsdoppcylinder för provtagning av vätskor är helt tillverkad av icke-gnistproducerande material, nickelpläterad.
  • Avskruvad topp möjliggör enkel rengöring
  • Hög vikt för snabb sänkning
  • Robust handtag
  • Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
  • Testad för användning i Ex-skyddszon 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material Nickelpläterad mässing
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Vätskeprovtagare
Inkluderar Nedsänkningscylinder
Stängningsmaterial Nickelpläterad mässing
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Disponibel Återanvändbar
Färg Silver
Certifikat och efterlevnad DIN, explosionsgrupper IIA, IIB och IIC, för användning i zon 0 och 1
För användning med (applikation) Punktsampling, All-Layer Samples och Bottom Sampling
För användning med (utrustning) Manuellt manövrerade rullar och sänkkablar
Diameter (metrisk) Yttre 75 mm
Höjd (metrisk) 450 mm