Beskrivning
- Avskruvad topp möjliggör enkel rengöring
- Hög vikt för snabb sänkning
- Robust handtag
- Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
- Testad för användning i Ex-skyddszon 0
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MiniSampler |
| Material | Nickelpläterad mässing |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Vätskeprovtagning |
| Inkluderar | Nedsänkningscylinder |
| Stängningsmaterial | Nickelpläterad mässing |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | Punktsampling, All-Layer Samples och Bottom Sampling |
| Visa mer |