Läs mer
Masterflex™ Hangängad adapter, mässing
Produktkod. 11775788
Trådstorlek:
NPTM 0,125 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11775788
Brand: Masterflex™ 3090401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa enkla, ekonomiska kopplingar med flexibla slangar för användning i lågtrycksapplikationer (vanligtvis mindre än 30 psi). Cole-Parmer™ Mässing hangängade adaptrar är designade för snabb och enkel montering utan verktyg.
  • Temperaturområde:– 65 till 121 °C
  • God kemikaliebeständighet
  • Rekommenderas inte för sterilisering
Specifikationer
För användning med Passar 0,25 tum. ID-slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65 °C
Förpackningsmängd 5/Pk.
Trådstorlek NPTM 0,125 tum.
Form Rak
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C